L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Ballons, à fond rond, col étroit ou large
Fournisseur: VWR Collection
214-1182EA 9.1 EUR InStock
214-1182 214-1177 214-1178 214-1179 214-1180 214-1181 214-1183 214-1184 214-1185 214-1186
VWR®, Ballons, à fond rond, col étroit ou large
Ballons Flacons à fond rond
En verre borosilicaté de qualité 3.3, clair.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Une alternative économique pour une large gamme d'applications. Indication de capacité et plage d'inscription blanche.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN 12347 (wide mouth)
Certifications: ISO 1773 (col étroit)
DIN 12347 (col large)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité