Fioles jaugées, classe A, graduation couleur bleu, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
37234 37236 37253 37254 37255 37291 37238 37243 37246 37247 37248 37251 37252 37290 37293 37249 37250 37245 37241_U 37233 37241
612-3689EA 71.6 EUR InStock
612-3689 612-2737 612-5082 612-5083 612-3175 612-3146 612-5073 612-5074 612-5075 612-5076 612-5077 612-5080 612-5081 612-3141 612-3136 612-5078 612-5079 612-3653 612-6788 612-6787 612-6874
Fioles jaugées, classe A, graduation couleur bleu, BLAUBRAND®
Ballons Fioles jaugées
En verre borosilicaté 3.3, bouchon en PP.
  • Calibrées pour contenir "In"
  • Trait de jauge et inscriptions émaillés bleu pour un bon contraste
  • Marquage DE-M
* In addition to ISO
Certifications: DIN EN ISO 1042
Informations de commande: livrées avec un certificat de lot. Sur demande, elles sont également livrables avec certificat individuel, certificat individuel USP ou attestation de calibrage DAkkS
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité