L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Fioles jaugées, classe A, graduation couleur blanc, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
37411 37401 37402 37403 37405 37406 37407 37408 37409 37410 37404 2.37449 37412 37413
612-5094EA 65.8 EUR InStock
612-5094 612-5084 612-5085 612-5086 612-5088 612-5089 612-5090 612-5091 612-5092 612-5093 612-5087 612-5736 612-6789 612-6790
Fioles jaugées, classe A, graduation couleur blanc, BLAUBRAND®
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass 3.3, amber, with PP stopper.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast white enamel
  • DE-M marking
*Wide neck.
Certifications: DIN EN ISO 1042
Informations de commande: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité