Fioles jaugées, classe B, graduation blanche, SILBERBRAND
Fournisseur: Brand
36753 36754 36747 36751 36752
612-5060EA 0 EUR InStock
612-5060 612-5061 612-5054 612-5058 612-5059
Fioles jaugées, classe B, graduation blanche, SILBERBRAND
Ballons Fioles jaugées
Verre borosilicaté 3,3, avec bouchon PP.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast white enamel
*Col large.
Certifications: DIN EN ISO 1042
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité