Fioles jaugées, classe B
Fournisseur: VITLAB
676941 671941 672941 673941 674941 675941 677941
612-3786EA 26 EUR InStock
612-3786 VITL671941 VITL672941 VITL673941 VITL674941 VITL675941 VITL677941
Fioles jaugées, classe B
Ballons Fioles jaugées
Fioles jaugées en PP, avec bouchon en PP.
Fioles hautement transparentes conformément à la norme DIN 12664 (verre), avec repère circulaire et inscriptions de couleur bleue. Calibrées individuellement en contenance (TC, In).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité