L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Fioles jaugées, classe B
Fournisseur: KARTELL
2485 2486 2487 2488 2489
612-3006EA 26.7 EUR InStock
612-3006 612-3007 612-3008 612-3009 612-3010
Fioles jaugées, classe B
Ballons Fioles jaugées
PMP (TPX®), transparent, avec bouchon.
  • Autoclavable
  • Pour des températures de fonctionnement pouvant atteindre +170 °C
  • Avec bouchons NS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité