Fioles jaugées, classe A
Fournisseur: SciLabware
FRD202 FRD204 FRD206 FRD208 FRD214 FRD216 FRD218 FRD220 FRD210 FRD212 FRD200 FRD222
612-0079EA 28.4 EUR InStock
612-0079 612-0080 612-0081 612-0082 612-0085 612-0092 612-0093 612-0094 612-3337 612-3719 BIBBFRD200 BIBBFRD222
Fioles jaugées, classe A
Ballons Fioles jaugées
En verre borosilicaté à col lisse.
  • Inscriptions en émaillées bleu
  • Certification de conformité avec numéro de lot
ISO 1042
Certifications: ISO 1042
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité