BLAUBRAND® Fioles jaugées, classe A, graduation couleur bleu
Fournisseur: Brand
37256 37264 37265 37266 37288 37289 37294 37259 37260 37267 37258 37262 37263 37257 37261 37268
612-2738EA 37.8 EUR InStock
612-2738 827-6453 612-2742 612-2743 612-2745 612-2746 612-2747 827-6448 827-6449 612-2744 827-6447 612-2741 827-6452 612-2739 612-2740 612-3654
BLAUBRAND® Fioles jaugées, classe A, graduation couleur bleu
Ballons Fioles jaugées
En verre borosilicaté 3.3, avec bouchon en verre.
  • Calibrées pour contenir 'In
  • Trait de jauge et inscriptions de couleur bleue émaillée assurant un bon contraste
  • Certifiées conformes Marquage DE-M
*Col large.
Certifications: DIN EN ISO 1042
Informations de commande: livrées avec un certificat de lot. Sur demande, elles sont également livrables avec certificat individuel, certificat individuel USP ou attestation de calibrage DAkkS
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité