Volumetric flasks, class A, blue markings
Fournisseur: SciLabware
FRD184 FRD164 FRD166 FRD167 FRD168 FRD174 FRD176 FRD178 FRD180 FRD182 FRD170 FRD172
612-0171EA 293 EUR InStock
612-0171 612-0442 612-0443 612-0444 612-3988 612-0446 612-0447 612-0448 612-0449 612-0450 612-0451 612-3667
Volumetric flasks, class A, blue markings
Ballons Fioles jaugées
MBL®, borosilicate glass, with PE stopper.
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel, conformity 'H' mark
  • Each flask is laser etched with a unique individual serial number, batch code and date of manufacture - Batch certificates are downloadable from website: www.scilabware.com
  • Calibrated to contain (TC, In)
Certifications: DIN 12664, BS EN ISO 1042
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité