Pinces de précision
Fournisseur: OUTILS RUBIS SA
44 3 3C 5 7 5B 2 1 4 35A 35B AA F 6 0 SS-SA
232-1132EA 29.5 EUR InStock
232-1132 232-1219 232-1220 232-1221 232-1230 OUTI5B 232-0000 232-0143 232-0216 232-0209 OUTI35B 232-0217 OUTIF OUTI6 OUTI0 OUTISS-SA
Pinces de précision
Pinces
En acier inoxydable. Pointes affûtées pour les applications nécessitant une précision maximale, comme la microscopie, l'anatomie, la biologie, la microbiologie et le génie génétique.
  • Résistance à l'acide fluorhydrique et à l'acide nitrique
  • 100% antimagnétiques
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité