Pincettes avec cheville
Fournisseur: BOCHEM
1820 1821 1822
232-0018EA 41 EUR InStock
232-0018 232-0019 232-0020
Pincettes avec cheville
Pinces
En acier inoxydable, revêtement en PTFE vert.
  • Courbées, avec cheville
  • Surface lisse pour empêcher toute contamination et faciliter le nettoyage
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité