Pinces de précision
Fournisseur: BOCHEM
1610 1620 1611
232-0007EA 14.8 EUR InStock
232-0007 232-0008 BOCH1611
Pinces de précision
Pinces
En acier inoxydable ¹⁸/₁₀, anti-magnétiques. Pinces extrêmement précises conçues pour une large gamme d'applications de laboratoire, de production, etc.
  • Extrémités extrêmement pointues, plates, non dentelées
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité