Pinces pour lamelles couvre-objets
Fournisseur: BOCHEM
1722 1830 1727
232-1262EA 11.2 EUR InStock
232-1262 232-0021 232-0060
Pinces pour lamelles couvre-objets
Pinces
Revêtement en acier inoxydable ou en acier inoxydable avec PTFE.
  • Pour manipulation aisée et sûre de lamelles couvre-objets
  • Pointes de 6 mm de large
  • Peuvent également être utilisées pour d'autres équipements de laboratoire, tels que les disques filtrants
  • Revêtement PTFE avec surface particulièrement lisse pour éviter la contamination et simplifier le nettoyage
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité