Cover glass forceps
Fournisseur: HAMMACHER KARL
HWC147-10 HWC149-16
232-2200EA 48.5 EUR InStock
232-2200 232-2183
Cover glass forceps
Pinces
Wironit steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 - 12% nickel).
  • For microscopic slides
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité