Pincettes droites à dents de souris
Fournisseur: Karl Hammacher
232-0068EA 69.8 EUR InStock
232-0068 232-0067 232-2190
Pincettes droites à dents de souris
Pinces
WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 - 12 % nickel)
  • Teethed, straight
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité