Entonnoirs analytiques
Fournisseur: KARTELL
145 146 147 148 150 152 153 155 156
221-1811EA 2.7 EUR InStock
221-1811 221-1812 221-1813 221-1814 221-1815 221-1816 221-1520 221-1818 221-1819
Entonnoirs analytiques
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs analytiques
En PP translucide.
  • Nervures internes à 58° pour une filtration plus rapide
  • Nervures externes pour éviter tout blocage d'air
  • Autoclavables
Avec nervures internes et externes. Angle d'ouverture de 60°.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité