Funnels, analytical with long stem, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F146440000 F146480000 F146500000 F146400000 F146420000 F146460000
221-0279EA 67 EUR InStock
221-0279 221-1243 221-1244 221-1245 221-1246 221-1247
Funnels, analytical with long stem, SP Bel-Art
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs analytiques
PMP, transparents.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistants jusqu'à 177 °C
  • Rainures externes verticales pour prévenir les risques de déversements
Entonnoirs type Urbanti pour une filtration rapide grâce à des rainures héloïdales. Ces rainures créent un effet de tourbillon, qui accélère considérablement le débit du liquide. Cet effet est également obtenu en cas d'utilisation avec un papier-filtre standard. Le blocage d'air entre le papier-filtre et l'entonnoir est empêché.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité