Entonnoirs à tige longue, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
213533306 213533803 213534105
221-0142EA 32.5 EUR InStock
221-0142 221-0143 221-1181
Entonnoirs à tige longue, DURAN®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
En verre borosilicaté 3,3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Dotés de parois internes lisses. Angle conique de 60°.
DIN ISO 4798 (exept 221-0143 and 221-1181)
Certifications: DIN ISO 4798 (à l'exception des modèles 221-0143 et 221-1181)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité