Entonnoirs à tige extra-longue
Fournisseur: KARTELL
162 164 165
221-1860EA 13.1 EUR InStock
221-1860 221-1861 221-1862
Entonnoirs à tige extra-longue
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
En PP transparent
  • Nervures internes pour une filtration plus rapide
  • Très bonne résistance chimique, autoclavable
  • Conviennent à une utilisation avec un papier filtre standard
Avec nervures internes pour une filtration rapide. Angle d'ouverture de 60°.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité