Entonnoirs à tige courte
Fournisseur: SciLabware
2140/10M 2140/11M 2140/12M 2140/14M 2140/01M 2140/06M 2140/02M 2140/03M
221-0006EA 22.5 EUR InStock
221-0006 221-0020 221-0007 221-0008 221-0003 221-0005 221-0004 221-0017
Entonnoirs à tige courte
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
En verre Pyrex® borosilicaté
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec paroi interne lisse.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité