Powder funnels, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
CF5/4 CF5/5 CF5/1 CF5/2 CF5/3
532-0072EA 48.6 EUR InStock
532-0072 532-0073 201-8294 201-8295 201-8296
Powder funnels, Quickfit®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs à joints coniques
PYREX®, borosilicate glass, stem with cone.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
Designed for transfer of powders into flasks and vessels.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité