Entonnoirs à tige longue
Fournisseur: SciLabware
2145/06M 2145/03M 2145/10M
221-0024EA 40.4 EUR InStock
221-0024 221-0023 221-0025
Entonnoirs à tige longue
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
PYREX®, borosilicate glass
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
With smooth internal walls. Cone angle 60°.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité