Entonnoirs à tige courte
Fournisseur: KARTELL
172 173 174 175 176 177 178 4171 4179
221-1521EA 3.7 EUR InStock
221-1521 221-1522 221-1523 221-1524 221-1525 221-0080 221-0081 221-1263 221-0082
Entonnoirs à tige courte
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
PEHD translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Avec bord surélevé pour éviter tout débordement
  • Nervures externes pour une meilleure évacuation de l'air lors du filtrage
Dotés de parois internes lisses. Robustes et solides. Entonnoir universel pour une grande variété d'applications. Œillet de suspension pour un rangement aisé.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité