Entonnoirs à tige courte
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
44000040 44000044 44000048 44000056 44000004 44000064 44000008 44000012 44000016 44000020 44000024 44000028 44000032 44000036
221-0126EA 8.2 EUR InStock
221-0126 221-0127 221-0128 221-0129 221-0130 221-1146 221-0131 221-0132 221-0133 221-1135 221-0134 221-1137 221-0135 221-1139
Entonnoirs à tige courte
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Verre borosilicaté 3.3.
  • Bonnes propriétés physiques et chimiques
  • Utilisation dans des applications exemptes de contraintes thermiques
  • Nettoyage aisé et rapide
Avec parois internes lisses.
Certifications: DIN ISO 4798
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité