Entonnoirs compte-gouttes, cylindriques, avec équilibrage de pression
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04354914 04355814 04357014 04353714 04352814 04352211 04352811 04353711
271-5164EA 113 EUR InStock
271-5164 271-5165 271-5166 271-5163 271-5162 271-5154 271-5152 271-5153
Entonnoirs compte-gouttes, cylindriques, avec équilibrage de pression
Entonnoirs Ampoules de coulée
DURAN®, verre borosilicaté, transparent, avec clé en verre.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Cône et rodage standard femelle, avec divisions pour lecture approximative du volume. Robinet avec protection du filetage.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité