Entonnoirs de filtration, VitraPOR®
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
22251 22252 22253 22254 22255 22261 22262 22263 22265 22264
511-3301EA 26.3 EUR InStock
511-3301 511-3302 511-3303 511-3304 511-0378 511-0379 511-0380 511-0381 511-0383 511-0382
Entonnoirs de filtration, VitraPOR®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Verre borosilicaté 3.3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Avec plaque filtrante en verre fritté intégrée.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité