Büchner funnels, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
SF3A33 SF3A32 SF3B33
532-0097EA 106 EUR InStock
532-0097 201-8681 201-8682
Büchner funnels, Quickfit®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs Büchner
En verre borosilicaté PYREX®.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With sintered glass disc and integral ground glass cone.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité