Filtration funnels, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
SF4A32 SF4B32
201-8684EA 107 EUR InStock
201-8684 201-8685
Filtration funnels, Quickfit®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs à joints coniques
En verre borosilicaté PYREX®.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With sintered glass disc.
Cone connection.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité