Buchner funnels
Fournisseur: DIXON SCIENTIFIC
232040112 232040113 232040122 232040123 232040133
511-0801EA 97 EUR InStock
511-0801 511-0802 511-0805 511-0806 511-0810
Buchner funnels
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs Büchner
Borosilicate glass
  • With sintered glass disc
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
For paper or membrane filtration disc.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité