L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Entonnoirs de filtration selon Pregl, VitraPOR®
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
28040 28041 28043 28044 28042
ROBU28040EA 158 EUR InStock
ROBU28040 ROBU28041 ROBU28043 ROBU28044 ROBU28042
Entonnoirs de filtration selon Pregl, VitraPOR®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Tubes pour la filtration
En verre borosilicaté 3.3 transparent.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale pour une résistance relativement élevée aux variations de température
Avec plaque de filtration fusionnée.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité