L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Entonnoirs de filtration, MicroFunnel™ Plus
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4807 4808 4809 4814 4823 4844 4807ME 4829ME
516-8964EA 561 EUR InStock
516-8964 516-9890 516-9891 515-0052 515-0055 515-0157 516-1238 516-1239
Entonnoirs de filtration, MicroFunnel™ Plus
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
Ideal for monitoring purified water systems maintained at temperatures up to 90 °C (194 °F).
  • Multifunctional
  • Leakproof lid
  • Squeeze separation
  • Available in two capacities
Surface de culture : 13,46 cm²
Température max.: GN-6 Metricel® et Metricel® Black: température ambiante;
Supor® : 90 °C
The unique squeeze separation makes membrane retrieval easy. Choose from 0,45 µm GN-6 Metricel® (mixed cellulose ester) membrane used for most applications (not compatible with hot water applications), 0,2 and 0,45 µm Supor® (polyethersulfone)More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité