Analyseurs de boissons Microcheck® II
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4761 4763 4764 4761ME
516-0201EA 182 EUR InStock
516-0201 516-0203 516-0204 516-1227
Analyseurs de boissons Microcheck® II
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
MicroCheck™ II beverage monitor, is an easy-to-use disposable filter funnel designed to meet the needs for microbial analysis of beverages.
  • Membrane diameter: 47 mm
  • Diameter: 6,1 cm
  • Membrane size: 0,45 µm
Polypropylene construction eliminates compatibility or extractables issues. Ergonomically designed units allow for removal of funnel cylinder with a squeeze. The base and cover convert to a petri dish for culturing the membrane in place, or the membrane can be cultured on a separate petri dish. Unit fits directly onto a standard manifold, or a stopper/adapter combination can be used for other manifold styles. Gamma irradiated. Bulk packed.
External graduation marks according to standard methods for the analysis of water and waste water.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité