Unités de filtration sous vide
Fournisseur: Sartorius
16307 16316
516-7016EA 334 EUR InStock
516-7016 512-3321
Unités de filtration sous vide
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
En verre borosilicaté, pince en aluminium anodisé, couvercle en silicone, autoclavable.
Support compact pour faciliter les tests de particules et le dénombrement des colonies, la clarification et la filtration stérile.
516-7016 : avec support de filtre en verre fritté
512-3321 : avec support de filtre en acier inoxydable revêtu de PTFE
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité