L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Entonnoirs de filtration à membrane, magnétiques
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4238 4241 4247 4242-N
516-7590EA 396 EUR InStock
516-7590 516-7593 516-7597 516-7594
Entonnoirs de filtration à membrane, magnétiques
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
En polyphénylsulfone, autoclavables.
  • Joint magnétique étanche permettant une utilisation d'une seule main
  • Compatibles avec les agents anti-mousse et de nombreux autres solvants
Pour les techniques de filtration par membrane pour l'analyse de l'eau.
Surface de filtration efficace : 150 et 300 ml : 9,6 cm² ; 500 ml : 13,1 cm²
Ø×h e×t.: 150 ml: 76×178 mm; 300 ml: 76×229 mm; 500 ml: 89×196 mm
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité