Entonnoir de filtration
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-8929EA 1810 EUR InStock
516-8929
Entonnoir de filtration
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
En acier inoxydable, autoclavable
Pour la filtration par le vide. Résistance chimique optimale et montage facile.
Ø×l e×t.: 66×163 mm
Ø×L total : 66×163 mm
Attention: Remarque : produit non recommandé pour une utilisation avec des liquides volatils ou des carburants haute pureté, car des explosions peuvent résulter de la décharge d'électricité statique.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité