Conical separating funnels
Fournisseur: SciLabware
2190/02M 2190/04M 2190/06M 2190/08M 2190/10M 2190/01M
511-0760EA 101 EUR InStock
511-0760 511-0761 511-0762 511-0763 511-0764 532-0103
Conical separating funnels
Entonnoirs Separating Funnels
PYREX®, borosilicate glass, with glass stopper.
With ground glass stopper and interchangeable PTFE key. Without graduation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité