Dropping funnels, pear shaped, with pressure balance, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
DE100/22 DE250/32 DE250/33
201-8361EA 235 EUR InStock
201-8361 201-8363 201-8364
Dropping funnels, pear shaped, with pressure balance, Quickfit®
Entonnoirs Ampoules de coulée
PYREX®, borosilicate glass.
  • Rotaflo® stopcock features chemically resistant PTFE keys
  • High chemical and temperature resistance
Pear shaped, with standard ground joint socket and Rotaflo® stopcock. Used when liquids have to be introduced into vessels under vacuum.
Cone sizes are under Joint size (NS) column.
Certifications: DIN ISO 4800
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité