Tubes de distribution de gaz, VitraPOR®
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
19220 19221 19222 19250 19251 19252 19223 19224 19253 19254 19340 19341 19342 19343 19344
511-0700EA 35.4 EUR InStock
511-0700 511-0701 511-0702 511-0710 511-0711 511-0712 511-0349 511-0350 511-0351 511-0352 511-0353 511-0354 511-0355 511-0356 511-0357
Tubes de distribution de gaz, VitraPOR®
Tubes de détection de gaz
Ces tubes polyvalents et recyclables en verre borosilicaté 3.3 offrent d'excellentes propriétés pour diverses applications.
  • Haute résistance à la plupart des produits chimiques, comme les solvants, les acides et les alcalis
  • Haute résistance à la température
  • Expansion thermique minimale, pour une résistance relativement haute aux changements de température
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité