Filtres d'immersion, VitraPOR®
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
24202 24201 24203 24204 24350 24351 24352 24353 24354 24200
511-2312EA 32 EUR InStock
511-2312 511-2311 511-2313 511-2314 ROBU24350 ROBU24351 ROBU24352 ROBU24353 ROBU24354 511-2310
Filtres d'immersion, VitraPOR®
Filtres Tubes filtrants
Ces filtres d'immersion sont adaptés à un filtrage inverse.
  • Très bonne résistance chimique
  • Haute résistance thermique
  • Expansion thermique minimale
Made of borosilicate glass 3.3.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité