Gants pour salles propres, latex/nitrile/néoprène, AdvanTech 522
Fournisseur: MAPA
34522320 34522328 34522329
112-0722EA 12 EUR InStock
112-0722 112-0723 112-0724
Gants pour salles propres, latex/nitrile/néoprène, AdvanTech 522
Gants
Ces gants ergonomiques et étanches aux liquides sont en latex naturel mélangé avec du néoprène ou du nitrile. Ils sont dotés d'une surface interne chlorée et d'une finition antidérapante sur la paume et le bout des doigts. Les matériaux ne contiennent pas de poudre, de silicone ni de paraffine.
  • Non stériles, non poudrés, finition texturée
  • Mélange triple polymère unique: Protection accrue contre les produits chimiques utilisés dans des environnements contrôlés
  • Réduction des niveaux de particules, ions réactifs grâce à une formulation spécifique et un rinçage dans de l'eau désionisée
  • Régulièrement testés afin de vérifier leur niveau de particules et la présence de substances extractibles
  • Préhension précise grâce la finition antidérapante
Utilisation en salles propres de classe 100, ISO 5 ou M3.5.
Length: 610 mm
Thickness: 0,5 mm
Colour: Natural
Certifications: EN ISO 374-1 Type B (KST), EN ISO 374-5, EN 388 (1110X); Cat. III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité