Gants en latex, Kimtech™ PFE
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
U001E550
112-1769EA 15.55 EUR InStock
112-1769
Gants en latex, Kimtech™ PFE
Gants
Fabriqués en latex PFE sans danger pour la peau (fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel) avec des risques de dermatite réduits, les gants Kimtech™ PFE conviennent à une gamme d'applications non stériles dans les laboratoires, les tests et les environnements de fabrication.
  • En latex de caoutchouc naturel, faible risque de dermatite
  • Offrent une protection essentielle contre la contamination
  • Finition entièrement texturée pour une excellente préhension dans des environnements humides ou secs
  • Ambidextres, avec manchettes renforcées pour plus de solidité, pour un enfilage et un retrait simplifiés
  • Protection contre les virus conforme à la procédure ISO 16604 B:2004
  • Taux de protéines de latex inférieur à 50 µg/gramme
Idéal pour une utilisation en chimie, biochimie, microbiologie, virologie, sciences de la vie, recherche biomédicale et médecine légale.
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1.5
Thickness: 0,15 mm (palm), 0,16 mm (finger)
Colour: Natural
EN 374, EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 1.5
Certifications: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS); Cat. III; AQL 1,5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité