Gants en nitrile, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Fournisseur: Ansell
VersaTouch®
112-1970EA 27.6 EUR InStock
112-1970 112-1960 112-1969 112-1958 112-1959 112-1967 112-1956 112-1968 112-1957 112-1965 112-1955 112-1966
Gants en nitrile, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Gants
Fabriqués à partir d'un composé de nitrile innovant qui offre d'excellentes propriétés chimiques et mécaniques, confort et dextérité. Compatibles avec tous les aliments gras.
  • Résistance remarquable aux graisses animales par rapport au PVC ou au caoutchouc naturel
  • La couleur bleue améliore la visibilité pendant la transformation des aliments
  • Finition texturée au bout des doigts pour une meilleure préhension
  • Sûrs pour les denrées alimentaires et les mains des professionnels
  • Sans latex, non poudrés
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Cat. III ; AQL 1,5
Approuvés pour le contact alimentaire
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité