Gants en nitrile, Solo Ultra 997
Fournisseur: MAPA
34997756 34997757 34997758 34997759
112-0771EA 32.1 EUR InStock
112-0771 112-0772 112-0773 112-0774
Gants en nitrile, Solo Ultra 997
Gants
Ces gants étanches aux liquides ambidextres avec manchettes renforcées sont fabriqués à partir de nitrile.
  • Non stériles, chlorés, bouts des doigts texturés
  • Excellente dextérité grâce à la souplesse et à l'épaisseur réduite du matériau
  • Faciles à enfiler et à enlever
  • Protection des mains et des produits manipulés
  • Recommandés aux personnes allergiques aux protéines de caoutchouc naturel
Ils sont parfaits pour la manipulation des denrées alimentaires, le travail en laboratoire, l'assemblage de petites pièces.
Certifications: EN ISO 374-1 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS, cat. III ; AQL 1,5
Approuvés pour le contact alimentaire.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité