Gants pour salles propres, nitrile, Kimtech™ G3 NxT™
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
62990 62991 62992 62993 62994 62995
112-4820EA 409 EUR InStock
112-4820 112-4821 112-4822 112-4823 112-4824 112-3486
Gants pour salles propres, nitrile, Kimtech™ G3 NxT™
Gants
Ambidextrous gloves with beaded cuffs. Contain no natural rubber latex.
  • Non sterile, powder-free
  • Textured fingertips to facilitate control and grip
  • Static dissipative in use
  • Increased cleanliness
Suitable for Class 10, ISO 4, M2.5 cleanrooms.
Length: 300 mm
Thickness: 0,13 mm (palm)
Colour: White
Certifications: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), Cat. III; AQL 1.5
Conditionnement: Packaged in cleanroom compatible polyethylene, 100 gloves per double poly bag, 10 bags per pack.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité