L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gants en nitrile, TouchNTuff® 92-665 / 92-670
Fournisseur: Ansell
92-670/6.5-7 92-670/7.5-8 92-670/8.5-9 92-670/9.5-10 92-665/7.5-8 92-665/8.5-9 92-665/9.5-10 92-665/6.5-7
112-2381EA 24.1 EUR InStock
112-2381 112-2382 112-2383 112-2384 112-2689 112-2690 112-2691 112-2688
Gants en nitrile, TouchNTuff® 92-665 / 92-670
Gants
Gants ambidextres jetables avec manchettes renforcées. 100% nitrile et très résistants aux perforations. Sans cires, silicone ni plastifiants.
  • Ils offrent une protection précieuse contre les éclaboussures de produits chimiques
  • Sans protéines de latex naturel, non poudrés
  • Finition texturée au bout des doigts pour une meilleure préhension
  • Trois fois plus résistants aux perforations que les gants en latex ou en PVC
Ces gants offrent d'excellentes propriétés chimiques et mécaniques. Ils sont donc parfaits pour une utilisation en laboratoire, pour lesMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité