Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 02-100
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
02-100/8 02-100/9 02-100/10 02-100/11 02-100/6 02-100/7
112-1009EA 12 EUR InStock
112-1009 112-1010 112-1011 112-0944 112-0945 112-0946
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 02-100
Gants
These LLDPE laminated safety gloves have a five-layered design, protecting against a broad range of chemicals, meeting EN Type A chemical resistance standards and ensuring greater workplace safety.
  • Résistance à une large gamme de produits chimiques
  • Contrôlés à 100%. Chaque gant a subi un contrôle de pressurisation par air.
  • Enfilage aisé et confort accru
Pour une utilisation dans les laboratoires, l'industrie automobile, aérospatiale et pharmaceutique, ainsi que dans les industries chimiques et d'assainissement de l'environnement ou de produits chimiques.
Ideal for use in Life Sciences, metal fabrication and chemical industries.
Colour: White
EN 374 (ABC), Cat. III, AQL 0.065
Certifications: EN ISO 374-1:2016 type A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5 VIRUS ; Cat. III, AQL 0,065
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité