Gants industriels, JACKSON SAFETY* G40 Nitrile Coated
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
40227 40228 40229 40225 40226
112-0649EA 62.7 EUR InStock
112-0649 112-0650 112-2575 112-2573 112-2574
Gants industriels, JACKSON SAFETY* G40 Nitrile Coated
Gants
Gants ergonomiques revêtus de mousse de nitrile avec doublure de nylon tricotée sans couture.
  • Excellent dexterity
  • Abrasion resistance rating of 4 (EN Standards)
  • Excellent wet and dry grip
  • Static dissipative in use
  • Silicone-free
  • Ecofriendly packaging - no separate insert, no printed bags, less waste
Ideal for applications where tactile sensitivity is required, for example in metal manufacturing and automotive and aerospace assembly.
Certifications: EN 388 (4131), EN 1149-2; Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité