Gants résistants aux produits chimiques, UltraNeo 382
Fournisseur: MAPA
34382049 34382036 34382227 34382038 34382040
112-3382EA 202 EUR InStock
112-3382 112-4927 112-4928 112-4929 112-4926
Gants résistants aux produits chimiques, UltraNeo 382
Gants
Ces gants anatomiques en néoprène avec doublure en coton tricoté sont étanches et offrent un excellent confort avec revêtement antidérapant sur la paume et les doigts.
  • Deux gants en un pour une protection chimique plus sûre
  • Revêtement antidérapant pour préhension des objets humides
  • Confort de la main et isolation thermique grâce à la doublure en coton tricoté
  • Bonne résistance mécanique
Length: 355 mm
Thickness: 0,9 mm
Colour: Blue
EN 374 (ACKL), EN 388 (2121), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1.5
Certifications: EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN 374-5, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX), Cat. III ; AQL 1.5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité