L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 87-950 / 87-955
Fournisseur: Ansell
87-955/10.5-11 87-955/7.5-8
112-0309EA 0 EUR InStock
112-0309 112-0311
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 87-950 / 87-955
Gants
Ces gants en latex à finition chlorinée favorisent l'absorption de la transpiration pour un confort accru, avec finition adhérisée en losanges pour une excellente préhension.
  • Excellent resistance to mechanical hazards and increased chemical protection
  • Extremely high resistance to many ketones, salts, detergents, alcohols, alkalis and fats
  • Chlorinated: For better grip and increased chemical resistance
Suitable for heavy duty handling, chemical and petrol processing and maintenance activities.
Certifications: EN ISO 374-1 Type A (AKLOPS), EN ISO 374-5More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité