Sous-gants, PX130 et PX140
Fournisseur: Marigold (Ansell)
M10249 M10250 M10251 M10252 M10253 M10258
112-2472EA 43.3 EUR InStock
112-2472 112-2473 112-2474 112-2475 112-2476 112-2481
Sous-gants, PX130 et PX140
Gants
Gants sans couture en nylon, ergonomiques et légers pour des tâches très délicates.
  • Revêtement en PU trempé pour une excellente préhension dans toutes les conditions
  • Tissu souple qui garantit la dextérité
  • Aération à l'arrière pour une respiration naturelle de la peau
Certifications: EN 388 (4131); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité